Przejdź do
06-018
Przeciwciało anty-ROR2, CT
from rabbit
Synonim(y):
Neurotroficzna kinaza tyrozynowa związana z receptorem 2, neurotroficzna kinaza tyrozynowa związana z receptorem 2, receptor kinazy tyrozynowej podobny do sierocego receptora 2, transmembranowy receptor kinazy tyrozynowo-białkowej ROR2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
IHC
Citations:
3
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ROR2(4920)
General description
Receptor sierocy 2 podobny do kinazy tyrozynowej, znany również jako ROR2, jest członkiem rodziny kinaz białkowych Tyr i podrodziny receptorów powierzchniowych ROR. Zlokalizowany w błonie transmembranowej, ROR2 ulega silnej ekspresji podczas wczesnego rozwoju embrionalnego i jest związany z tworzeniem chondrocytów, chrząstki i dojrzałością płytki wzrostowej. Poziomy ekspresji ROR2 spadają po 16 dniach i występują minimalnie u dorosłych. ROR2 jest modyfikowany po translacji przez fosforylację ATM lub ATR, gdy dochodzi do uszkodzenia DNA. Mutacje w ROR2 powodują brachydaktylię typu B1 (BDB1), charakteryzującą się hipoplazją lub aplazją dystalnych paliczków i paznokci. ROR2 jest również związany z recesywnym zespołem Robinowa (RRS), powodującym skrócenie kończyn, dysmorfię twarzy i wady kręgosłupa.
~105 kDa
Immunogen
Epitop: C-terminus
Syntetyczny liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowemu regionowi ROR2
Application
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja immunologiczna
Przeciwciało anty-ROR2, koniec C wykrywa poziom ROR2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH(P).
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-końcowy region ROR2.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS i 0,09% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ludzka błona śluzowa żołądka
Evaluated by immunohistochemistry (paraffin) in human gastric mucosa.
Immunohistochemistry(paraffin): 1:50-1:200 dilution of this antibody detected ROR2 in human gastric mucosa.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)