Przejdź do
06-1013
Przeciwciało anty-NET5
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
białko transbłonowe 201, białko błonowe związane z wrzecionem 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
5
2060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
orangutan
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TMEM201(199953)
General description
Białko transbłonowe 201, znane również jako NET5, jest białkiem transbłonowym otoczki jądrowej, które jest homologiczne do białka błonowego związanego z wrzecionem 1 (SAMP1) u ludzi. Uważa się, że NET5 ulega ekspresji na wewnętrznej błonie jądrowej podczas interfazy i przemieszcza się do biegunowych regionów wrzeciona mitotycznego podczas mitozy.
~72 i/lub 43 kDa obserwowane w zależności od użytego lizatu. Izoforma 1: 72 kDa i Izoforma 2: 43 kDa W niektórych lizatach można zaobserwować niecharakterystyczne pasmo o masie ~28 kDa.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu NET5.
Application
Analiza Western Blot: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył NET5 na 10 µg lizatu tkanki serca szczura.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium, które wykryło NET5 w komórkach U2OS wyrażających różne fuzje NET-GFP. (Wilkie, G., et al. (2011) Mol. Cell Proteomics).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Użyj przeciwciała anty-NET5 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB, ICC do wykrywania NET5 znanego również jako białko transmembranowe 201.
Physical form
Oczyszczony poliklonalny królik zawierający 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki ludzkiego serca
Evaluated by Western Blot in human heart tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NET5 on 10 µg of human heart tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)