Przejdź do
06-1106
Przeciwciało anty-Sonic Hedgehog
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
jeż soniczny, homolog jeża sonicznego (Drosophila), homolog jeża sonicznego (Drosophila)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
10
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SHH(6469)
General description
Białko Sonic Hedgehog (SHH, VHH-1) należy do rodziny białek hedgehog, która obejmuje Indian Hh i Desert Hh. Rodzina Hh jest zaangażowana w losy komórek i kształtowanie wzorców podczas rozwoju embrionalnego, homeostazy i odnowy dorosłych tkanek. Podobnie jak inni członkowie rodziny, SHH wiąże się z receptorem na powierzchni komórki (PTC), uwalniając transduktor sygnału Smoothened (Smo), aby przekazać sygnał Hh do komórki i aktywować transkrypcję genu docelowego. Prekursor SHH jest automatycznie rozszczepiany na dwie podjednostki, produkty N-końcowe i C-końcowe. Rozpuszczalny produkt N-końcowy jest zaangażowany w aktywność sygnalizacyjną, podczas gdy produkt C wykazuje aktywność autoproteolizy na prekursorze i aktywność transferazy cholesterolu na produkcie N-końcowym. Produkt C-końcowy przyłącza cząsteczkę cholesterolu do produktu N-końcowego, zapobiegając dyfuzji produktu N-końcowego w rozwijającym się zarodku. Defekt SHH został powiązany z holoprosencefalią typu 3 (HPE3), w której rozwijające się przodomózgowie nie rozdziela się na prawą i lewą półkulę, oraz z kolobomią oczną.
~ 45 kDa
Immunogen
Epitop: N-terminus
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające N-końcowi Sonic HedgeHog.
Application
Analiza Western Blot (SNAP ID): 1 µg/mL z poprzedniej partii wykrył Sonic Hedgehog na 10 µg lizatu tkanki mięśni szkieletowych ludzkiego płodu.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z poprzedniej partii wykryło Sonic Hedgehog w tkance raka jelita grubego.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja rozwoju
Przeciwciało anty-Sonic Hedgehog wykrywa poziom Sonic Hedgehog i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IH.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje N-koniec Sonic Hedgehog.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki mięśni szkieletowych płodu ludzkiego
Evaluated by Western Blot in human fetal skeletal muscle tissue lysate.
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Sonic Hedgehog on 10 µg of human fetal skeletal muscle tissue lysate.
Other Notes
Zastępuje: 04-971
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)