Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 μL | Przewidywany termin wysyłki09 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
-
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 grudnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LYN(4067)
General description
53 i 56 kDa
Immunogen
peptyd (NKQQRPVPESQL-LPGQRFQT) odpowiadający resztom 39-58 ludzkiego Lyn
Application
Przeciwciało anty-Lyn wykrywa poziom Lyn i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
dwie znane formy ludzkiego Lyn
Physical form
cała surowica odpornościowa zawierająca 0,05% azydku sodu
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from human A431 cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?