Przejdź do
06-236
Przeciwciało anty-Giα1/2
Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Przewidywany termin wysyłki12 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
14
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat, bovine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GNAI1(2770)
General description
40 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd o długości 10 reszt (KNNLKDCGLF) odpowiadający c-końcowi Gia1 i Gia2
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
GPCR, cAMP/cGMP i sygnalizacja wapniowa
Wykrywaj Giα1/2 za pomocą tego przeciwciała anty-Giα1/2 zatwierdzonego do stosowania w IC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje Giα1 i Giα2.
Physical form
Format: Oczyszczony
Rozcieńczona surowica królicza w PBS (50 mM KHPO4, 140 mM NaCl). Zamrożony roztwór
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Powszechna ekspresja
routinely evaluated by immunoblot on Rat Brain Microsomal Preparation or solubilized plasma membranes from mouse 3T3/A31 fibroblasts
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)