Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
51
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit, hamster, mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... JAK1(3716)
General description
130 kDa
Immunogen
Oczyszczony metodą HPLC (>98%) peptyd odpowiadający 21 aminokwasom ludzkiego JAK1 (KTLIEKERFYESRCRPVTPS-C)
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja immunologiczna
Sygnalizacja immunologiczna
Przeciwciało anty-JAK1 wykrywa poziom JAK1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
JAK1
Physical form
Antiserum
cała surowica królicza zawierająca 0,05% azydku sodu
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysate from mouse CTLL lymphocytes, TF-1 erythroleukemic cells or mouse thymus
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-JAK1
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?