Przejdź do
06-371
Królicze przeciwciało anty-Mysie IgG
Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
974,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
IP
Citations:
-
974,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
50-60 kDa
Immunogen
Wysoko oczyszczone całe mysie IgG (łańcuchy ciężkie i lekkie)
Application
Kategoria badawcza
Przeciwciała drugorzędowe i kontrolne
Królicze przeciwciało przeciwko mysiej IgG wykrywa poziom mysiej IgG i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP.
Podkategoria badawcza
Całe immunoglobuliny Przeciwciała drugorzędowe
Biochem/physiol Actions
mysie IgG
Physical form
0,02 M fosforanu potasu, pH 7,2, 0,15 M NaCl, z 0,01% azydkiem sodu
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
routinely evaluated by immunoprecipitating mouse IgG then blotting with anti-Fak (Catalog #05-182)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12371AP16012370
description
Upstate®, from rabbit
description
Normal Mouse IgG Polyclonal Antibody control validated for use in Immunoprecipitation & Western Blotting.
description
2.4 mg/mL, Chemicon®
description
Normal Rabbit IgG Polyclonal Antibody control validated for use in Immunoprecipitation & Western Blotting.
species reactivity
mouse
species reactivity
-
species reactivity
mouse
species reactivity
-
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)