Przejdź do
06-418
Przeciwciało anty-NFκB p65, CT
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Podjednostka czynnika jądrowego NF-kappa-B p65, v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cell 3 (p65))
czynnik wzmacniający gen kappa lekkiego polipeptydu w komórkach B 3 (p65)), v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian), v-rel r
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
EMSA, IP, WB
Citations:
76
1890,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice, wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NFKB1(4790)
General description
65 kDa
Czynnik transkrypcyjny NFκB (czynnik jądrowy κB) jest zaangażowany w ekspresję i regulację wielu ważnych procesów komórkowych i fizjologicznych, takich jak wzrost, rozwój, apoptoza, odpowiedź immunologiczna i zapalna oraz aktywacja różnych promotorów wirusowych, w tym długich końcowych powtórzeń ludzkiego wirusa niedoboru odporności. NFκB reprezentuje grupę strukturalnie spokrewnionych i ewolucyjnie konserwowanych białek związanych z protoonkogenem c-Rel z pięcioma członkami u ssaków, które obejmują Rel (cRel), RelA (p65), RelB, NFκB1 (p50 i jego prekursor p105) oraz NFκB2 (p52 i jego prekursor p100). Białka NFκB/Rel istnieją jako homo- lub heterodimery, tworząc kompleksy transkrypcyjnie kompetentne lub represyjne. Chociaż większość dimerów NFκB jest aktywatorami transkrypcji, homodimery p50/50 i p52/52 mogą hamować transkrypcję genów docelowych. Heterodimer p50/p65 NFκB jest najbardziej rozpowszechniony w komórkach.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 13 C-końcowym aminokwasom (C-DMDFSALLSQISS) podjednostki p65 ludzkiego NFκB, zawierający N-końcową cysteinę do koniugacji. Sekwencja immunizująca jest identyczna u myszy.
Application
Immunoprecypitacja:
4 µg poprzedniej partii immunoprecypitowało NFκB p65 z 500 μg lizatu ludzkich komórek raka A431.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-NFκB p65, CT jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania NFκB p65, znanego również jako podjednostka czynnika jądrowego NF-kappa-B p65 i zostało zwalidowane w EMSA, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
NFκB p65, Mr 65 kDa
Physical form
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w 0,014 M buforze fosforanowym, pH 7,6, 0,175 M NaCl, 0,07% azydku sodu i 30% glicerolu. Ciecz w temperaturze -20°C.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by Western Blot on RIPA lysates from A431 cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected NFkB p65 in RIPA lysates from A431 cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1008; 04-235
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-NFκB p65, CT
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)