Przejdź do
06-501
Przeciwciało anty-STAT1, CT
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anti-IMD31A, Anti-IMD31B, Anti-IMD31C, Anty-CANDF7, Anty-ISGF-3, Anty-STAT91
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
EMSA, IP, WB
Citations:
48
1940,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STAT1(6772)
General description
91 kDa
Białka STAT (Signal Transduction and Activators of Transcription) są utajonymi cytoplazmatycznymi czynnikami transkrypcyjnymi, które pełnią podwójną funkcję transdukcji sygnału i aktywacji transkrypcji. STAT są aktywowane przez fosforylację tyrozyny w odpowiedzi na różne ligandy, po czym ulegają translokacji do jądra komórkowego. Region N-końcowy jest wysoce homologiczny wśród białek STAT i otacza całkowicie konserwowaną resztę argininy. Białka STAT są częścią szlaku sygnałowego JAK-STAT - głównego szlaku układu odpornościowego. Wszystkie cytokiny przekazują krytyczne sygnały za pośrednictwem tego szlaku.
STAT 1 jest aktywowany przez wiele różnych ligandów, w tym IFNalfa, IFNgamma, EGF, PDGF i IL6. Fosforylacja tyrozyny 701 jest wymagana do dysocjacji STAT 1 z IFNGR1, homodimeryzacji i translokacji jądrowej. Upośledzenie fosforylacji tyrozyny 701 powoduje utratę funkcji STAT 1.
Immunogen
Białko fuzyjne GST zawierające 36 aminokwasów końca karboksylowego ludzkiego STAT1α
Application
Wykryj STAT1, znany również jako Transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 1, za pomocą przeciwciała anty-STAT1, CT (królicze przeciwciało poliklonalne), którego działanie wykazano w EMSA, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje STAT1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from human Jurkat cells, mouse CTLL or rat L6 cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)