Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 773,00 zł |
200 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 2370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, WB
Citations:
179
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Przeciwciało anty-Myc Tag, Upstate®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Przewidywana masa cząsteczkowa dla ludzkiego Myc: 49 kDa Obserwowana masa cząsteczkowa może się różnić.
Znaczniki epitopowe są przydatne do znakowania i wykrywania białek przy użyciu technik immunoblottingu, immunoprecypitacji i immunobarwienia. Ze względu na ich niewielki rozmiar, jest mało prawdopodobne, aby wpływały na właściwości biochemiczne znakowanego białka. Znacznik epitopowy Myc jest szeroko stosowany do wykrywania ekspresji rekombinowanych białek w systemach komórkowych bakterii, drożdży, owadów i ssaków.
Immunogen
Epitop: a.a. 409-420
Syntetyczny peptyd odpowiadający resztom 409-420 ludzkiego Myc (MEQKLISEEDLN).
Application
Anti-Myc Tag Antibody jest przeciwciałem przeciwko Myc Tag do stosowania w IC i WB.
Immunocytochemia:
To przeciwciało wykrywa białka znakowane Myc w transfekowanych komórkach.
To przeciwciało wykrywa białka znakowane Myc w transfekowanych komórkach.
Kategoria badawcza
Znaczniki epitopowe i ogólne zastosowanie
Znaczniki epitopowe i ogólne zastosowanie
Podkategoria badawcza
Znaczniki epitopowe
Znaczniki epitopowe
Biochem/physiol Actions
Nie badano reaktywności krzyżowej innych gatunków.
Rozpoznaje i jest specyficzny dla ludzkiego Myc i rekombinowanych białek zawierających znacznik epitopu Myc.
Physical form
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Oczyszczony królik w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl z 0,05% azydkiem sodu. Zamrożony roztwór.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Kontrola pozytywna dla ludzkiego Myc: powszechna ekspresja, w tym lizat komórek A431, lizat komórek raka jajnika lub tkanka raka piersi. Białko fuzyjne Myc wyrażane w komórkach.
Kontrola pozytywna dla ludzkiego Myc: powszechna ekspresja, w tym lizat komórek A431, lizat komórek raka jajnika lub tkanka raka piersi. Białko fuzyjne Myc wyrażane w komórkach.
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3 cells transfected with a Myc-tagged PP2A A subunit. Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected the Myc-tag in NIH/3T3 cells transfected with Myc-tagged PP2A A subunit.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Myc Tag
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?