Przejdź do
06-570
Przeciwciało anty-fosfo-histonowe H3 (Ser10), marker mitozy
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Histon H3, rodzina 3A, H3S10P, histon H3 (fosfo S10), histon H3, rodzina 3A, histon H3, rodzina 3B, histon H3, rodzina 3B (H3.3B)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
2278
2970,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer10)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
17 kDa
Immunogen
Epitop: Ser10
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu histonowi H3 przy Ser10.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło histon H3 w komórkach HeLa i A431.
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało fosfohiston H3 (Ser10) z ekstraktu kwasu HeLa i lizatu RIPA ekstrahowanego kwasem HeLa poddanego działaniu kolcemidu.
Analiza testu Beadlyte: Reprezentatywna partia rozpoznaje fosforylację histonu H3 na Ser10 w teście Luminex.
Anti-phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, Mitosis Marker to królicze przeciwciało poliklonalne do wykrywania histonu H3 fosforylowanego przy serynie 10. Ten wysoce opublikowany Ab, znany również jako Anti-H3S10p, został zwalidowany w ICC, IP i WB.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje histon H3, gdy jest fosforylowany przy Ser10.
Physical form
Oczyszczona królicza surowica poliklonalna w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,150 mM NaCl i 0,05% azydku sodu.
Oczyszczone białko A
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2-8°C przez okres do 6 miesięcy.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt kwasu HeLa poddany działaniu kolcemidu
Evaluated by Western Blot in Colcemid treated HeLa acid extract.
Western Blot Analysis: 0.5 – 1 µg/ml of this antibody detected Histone H3 on 10 µg of Colcemid treated HeLa acid extract.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5600026MABE939
description
Upstate®, from rabbit
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM163, purified immunoglobulin
description
clone 6G8B7, 1 mg/mL, from rat
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
anti-phosphorylated Histone H3 Ser10 for cell cycle studies
-
-
NCBI accession no.
NP_003484.1
NCBI accession no.
8350
NCBI accession no.
NP_002098
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Could you tell me the concentration of this antibody?
    1 answer
    1. The concentration of this antibody is 1 mg/mL.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Seville
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    IHC
    - work on IHC (parafin block, epitope retrievial with EDTA 1mM)
    concentration at 1/200 overnight 4·C
    Translate with Google
    Helpful?