Przejdź do
06-597
Przeciwciało anty-fosfo-histonowe H1
Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
bovine, human
Application:
ICC, WB
Citations:
39
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
bovine, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (not specified)
Gene Information
human ... HIST1H1C(3006)
General description
32 kDa
Histon H1 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H1 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku".
N-końcowy ogon histonu H1 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
Immunogen
Hiperfosforylowana izoforma histonu H1 tetrahymeny oczyszczona metodą wymiany kationów HPLC
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-fosfo-Histone H1 jest wysokiej jakości króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania fosfo-Histone H1 i zostało zwalidowane w ICC i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosfo-histonę H1 o masie cząsteczkowej 32 kDa. Wykryto również dodatkowe białka, Mr 66 i 100 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Immunoaffinity Oczyszczona immunoglobulina w 0,02 M buforze fosforanowym, 0,25 M NaCl, pH 7,6 z 15 mg/ml BSA, niezawierająca konserwantów.
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
Immunoblot Analysis: 0.5-2 μg/mL detected phosphorylated Histone H1 from acid extracts of colcemid treated HeLa cells but not untreated HeLa cells (Catalog # 17-306).
Immunocytochemistry: 5-10 μg/mL showed positive immunostaining for Histone H1 in mitotic HeLa cells fixed with 95% ethanol/5% glacial acetic acid (v/v).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)