Przejdź do
06-599
Przeciwciało anty-acetylo-histonowe H3
from rabbit
Synonim(y):
Rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
ChIP, ICC, WB
Citations:
2391
2930,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (not specified)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny. Acetylacja histonu H3 zachodzi w kilku różnych pozycjach lizyny w ogonie histonu i jest wykonywana przez rodzinę enzymów znanych jako acetylotransferazy histonowe (HAT). Acetylacja lizyny 14 jest powszechnie obserwowana w genach, które są aktywnie transkrybowane do RNA.
~ 17 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: N-terminus.
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu histonowi H3 acetylowanemu na N-końcu.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 reprezentatywnej partii tego przeciwciała wykryło acetylowany histon H3 w komórkach NIH/3T3 i A431.
Immunoprecypitacja chromatyny: Wykazano, że to przeciwciało działa w chIP przy użyciu chromatyny wyekstrahowanej z komórek HeLa i 5 mg tego przeciwciała.
ChIP-Seq: Wykazano, że to przeciwciało działa dla ChIP-Seq w Kanai, A., et. al. (2011). DNA Research 18:379-392.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Wykrywaj acetylo-histonę H3 za pomocą przeciwciała anty-acetylo-histonowego H3 (królicze przeciwciało poliklonalne), które działa w WB, ICC, ChIP, ChIP-seq.
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa gatunków w oparciu o podobieństwo sekwencji.
Rozpoznaje acetylowany histon H3 na N-końcu.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt kwasu HeLa, komórki HeLa poddane działaniu maślanu sodu i rekombinowany histon H3
Evaluated by Western Blot in HeLa acid extract, sodium butyrate treated HeLa cells, and recombinant Histone H3.
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected Histone H3 on 10 µg of HeLa acid extract, sodium butyrate treated HeLa cells, and recombinant Histone H3.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)