Przejdź do
06-676
Przeciwciało anty-mGluR2/3
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anti-GLUR2, Anty-MGLUR2, Anty-mGlu2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
29
2370,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Grm2(24415)
General description
100-110 kDa
Immunogen
peptyd (KQFVPTVCNGREVVDSTTSSL) odpowiadający aminokwasom 853-872 ludzkiego metabotropowego receptora glutaminianu 2
Application
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neuroprzekaźniki i receptory
Choroby neurodegeneracyjne
Przeciwciało anty-mGluR2/3 jest przeciwciałem przeciwko mGluR2/3 do stosowania w IH, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
mGluR2 i mGluR3
Physical form
0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu i 30% glicerolu.
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on rat brain microsomal preparation
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5701474SAB4501318AB1553
description
Upstate®, from rabbit
description
-
description
affinity isolated antibody
description
Chemicon®, from rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
rat, monkey
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
Q14416
UniProt accession no.
Q14416
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q14416
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)