Przejdź do
06-735
Przeciwciało anty-Kaspaza 3
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-CASP-3, Anty-Caspase-3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki16 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
27
2000,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CASP3(836)
General description
32 kDa
Kaspaza-3 (UniProt: P42574; znana również jako EC:3.4.22.56, CASP-3, Apopain, Cysteine protease CPP32, CPP-32, Protein Yama, SREBP cleavage activity 1, SCA-1) jest kodowana przez gen CASP3 (znany również jako CPP32) (Gene ID: 836) u człowieka. Proteazy cysteinowo-asparaginowe lub kaspazy odgrywają istotną rolę w apoptozie, martwicy i zapaleniu. Historycznie, kaspazy były numerowane w kolejności, w jakiej zostały zidentyfikowane. Kaspaza-3 jest enzymem heterotetramerycznym, który składa się z dwóch antyrównolegle ułożonych heterodimerów, z których każdy składa się z podjednostki 17 kDa (p17) i 12 kDa (p12). Kaspaza-3 jest początkowo wytwarzana z sekwencją propeptydową (aa 1-9), której usunięcie daje proenzym kaspazy-3 o masie 268 aa. Po aktywacji proenzym jest proteolitycznie rozszczepiany najpierw między Asp175-Ser176, aby wygenerować fragment p20 (aa 10-175) i podjednostkę p12 (aa 176-277). Dalsze rozszczepienie fragmentu p20 między Asp28-Ser29 wytwarza podjednostkę p17 (aa 29-175). Podjednostki p17 i p12 dimeryzują i tworzą aktywny enzym kaspazę-3. Kaspaza-3 ma ścisłe wymagania dotyczące reszty Asp w pozycjach P1 i P4. Ma preferowaną sekwencję rozszczepiania Asp-Xaa-Xaa-Asp-|- z hydrofobową resztą aminokwasową w P2 i hydrofilową resztą aminokwasową w P3, chociaż Val lub Ala są również akceptowane w tej pozycji. Kaspaza-3 jest zaangażowana w kaskadę aktywacji kaspaz odpowiedzialnych za wykonanie apoptozy. Na początku apoptozy proteolitycznie rozszczepia polimerazę poli(ADP-rybozy) (PARP) na wiązaniu Asp216-|-Gly217. Kaspaza-3 pośredniczy w proteolitycznej aktywacji kaspaz-6 i -7, podczas gdy sama kaspaza-3 jest przetwarzana i aktywowana przez kaspazę-8, -9 lub -10.
Immunogen
Ludzkie białko fuzyjne pełnej długości kaspazy 3 zawierające znacznik histydyny-6
Application
Analiza Western Blotting: 1 μg/mL tego przeciwciała wykrywa kaspazę-3 w lizacie komórek A431.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 tego przeciwciała wykrywa kaspazę-3 w wycinkach tkanki ludzkich migdałków.
To przeciwciało przeciw kaspazie 3 zostało zatwierdzone do stosowania w immunohistochemii i Western Blotting do wykrywania kaspazy 3.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje pełną długość kaspazy 3 (Yama/Apopain) i fragmenty proteolityczne.
Physical form
Białko A oczyszczone IgG w 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl i 0,05% azydku sodu.
Format: Oczyszczony
Preparation Note
Stabilność przez 2 lata w temperaturze 2-8°C od daty wysyłki. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas dla mingeli.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from non-stimulated human A431 cells, mouse 3T3/A31 or rat PC12 cells
Other Notes
Zastępuje: 04-1090; 04-439
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Kaspaza 3
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)