Przejdź do
06-747
Przeciwciało przeciwko fosfotransferazie neomycyny II
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-Neomycyna II, Fosfotransferaza neomycyny Ab, Przeciwciało Neomycyna II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki13 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2360,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
19
2360,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, bacteria
species reactivity (predicted by homology)
mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Fosfotransferaza neomycyny II nadaje oporność na kanamycynę i neomycynę w bakteriach oraz G418(Geneticin®, siarczan G418) w komórkach ssaków. Antybiotyki te wiążą się ze składnikami rybosomalnymi i hamują syntezę białek. NPT II hamuje te antybiotyki poprzez fosforylację, która, jak się uważa, zakłóca ich aktywny transport do komórki. Analiza immunoblot lizatów transfekowanych komórek z anty-NPT II może być wykorzystana do oceny względnej skuteczności transfekcji w eksperymentach, w których wiele transfekcji przeprowadza się równolegle z różnymi plazmidami.
~30 kDa
Immunogen
Pełnej długości fosfotransferaza neomycyny (NPT) II
Application
Analiza Western Blot:
Rozcieńczenia 1-2 μg/mL z poprzedniej partii wykryły NPT II w lizatach RIPA z komórek Cos-1 transfekowanych pUSE, zawierających gen oporności na neomycynę.
Anti-Neomycin Phosphotransferase II Antibody jest przeciwciałem przeciwko fosfotransferazie neomycyny II do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Znaczniki epitopowe i ogólne zastosowanie
Podkategoria badawcza
Znaczniki epitopowe
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje NPT II, Mr ~30 kDa
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30%. Płyn w temperaturze -20°C.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze 2-8°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej 2-8°C może spowodować zamrożenie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty RIPA z komórek Cos-1 transfekowanych pUSE, zawierających gen oporności na neomycynę
Routinely evaluated by Western Blot on transiently transfected Cos-1 cells.
Western Blot Analysis:
1-2 μg/mL of a previous lot detected NPT II in RIPA lysate from Cos-1 cells transfected with pUSE, harboring the neomycin resistance gene.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
Geneticin is a registered trademark of Gibco BRL Life Technologies, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Do you have any data on use in immunofluorescence for this antibody?
    1 answer
    1. This product has been validated for use in Western Blotting. It has not been tested for immunofluorescence applications.