Przejdź do
06-807
Przeciwciało anty-LAT
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anti-IMD52, Anty-PP36
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
400 μg
Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
IP, WB
Citations:
64
1890,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LAT(27040)
mouse ... Lat(16797)
General description
36/38 kDa
Immunogen
Białko fuzyjne znakowane GST odpowiadające resztom 31-233 ludzkiego LAT
Application
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Immunoglobuliny i immunologia
Przeciwciało anty-LAT wykrywa poziom LAT i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje obie formy LAT.
Physical form
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w 0,1 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl i 0,05% azydku sodu.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from Jurkat cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)