Przejdź do
06-863
Przeciwciało anty-CREB
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Białko 1 wiążące element reagujący na cykliczny AMP, białko 1 wiążące element reagujący na cAMP, CREB-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, EMSA, IP, WB
Citations:
145
1930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
using Protein A
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
porcine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), electrophoretic mobility shift assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CREB1(1385)
General description
Białko 1 wiążące elementy reagujące na cykliczny AMP (UniProt P16220; znane również jako białko 1 wiążące elementy reagujące na cAMP, CREB-1) jest kodowane przez gen CREB1 (Gene ID 1385) u człowieka. CREB jest czynnikiem transkrypcyjnym, który wiąże elementy odpowiedzi cAMP (CRE) i reguluje transkrypcję genów niższego rzędu. Aktywność CREB jest regulowana poprzez fosforylację przez różne kinazy, w tym PKA i kinazy białkowe zależne od Ca2+/kalmoduliny. Geny, o których wiadomo, że są regulowane przez CREB, obejmują c-fos, BDNF, hydroksylazę tyrozynową, neuropeptydy (takie jak somatostatyna, enkefalina, VGF i hormon uwalniający kortykotropinę), a także geny zegara okołodobowego PER1 i PER2. CREB ma kluczowe znaczenie dla tworzenia pamięci u wielu gatunków.
Zaobserwowano ~43 kDa.
Immunogen
Epitop: Aminokwasy 5-24.
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (CSGAENQ QSGDAAVTEAENQQ) odpowiadający a.a. 5-24 ludzkiego CREB. Sekwencja immunizująca jest identyczna u świni, dzieli 19 z 20 reszt z myszą i bydłem oraz 18 z 20 reszt ze szczurem.
Application
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało CREB w 500 µg ekstraktu jądrowego HeLa.
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła zwiększone zajęcie CREB w promotorze LYPD3 w ludzkich komórkach raka przełyku TE-4 z niedoborem LKB1 (Gu, Y., et al. (2012). Oncogene. 31(4):469-479).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła asocjację CREB w miejscach RNASET2 docelowych przez białko Tax kodowane przez wirusa białaczki T-komórkowej typu 1 (HTLV-1) przy użyciu ludzkich linii komórek T zakażonych HTLV-1, MT-2, C8166/45 i SLB-1 (Polakowski, N., et al. (2011). Viruses. 3(8):1485-500).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła zajęcie CREB w promotorze hBDNF IV przy użyciu pośmiertnych preparatów chromatyny ludzkiej kory ciemieniowej (Pruunsild, P., et al. (2011). J. Neurosci. 31(9):3295-3308).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła zajęcie CREB w promotorze miR-9-2 w ludzkich komórkach neuroblastoma SK-N-BE (Laneve, P., et al. (2010). Nucl. Acids Res. 38(20):6895-6905).
Analiza ChIP-seq: Reprezentatywna partia zidentyfikowała geny docelowe CREB w mysich komórkach spermatogonii pochodzących z GC1-spg za pomocą analizy ChIP-seq (Martianov, I., et al. (2010). BMC Genomics. 11:530).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywne partie wykryły CREB w lizatach z hodowanych embrionalnych neuronów prążkowia szczura i komórek guza chromochłonnego PC12 (Hutchinson, A.N., et al. (2012). Neuropsychopharmacology. 37(2):321-337; Maharjan, S., et al. (2010). J. Neurochem. 112(1):42-55).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywne partie wykryły CREB w lizacie komórek mysiego proksymalnego najądrza-1 (PC-1) i homogenatach tkanki hipokampa (Hamzeh, M. i Robaire, B. (2011). J. Endocrinol. 209(1):55-64; Zhou, Z., et al. (2009). Neuropharmacology. 56(1):81-89).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła CREB w lizacie ludzkich komórek neuroblastoma SK-N-BE (Laneve, P., et al. (2010). Nucl. Acids Res. 38(20):6895-6905).
Test przesunięcia ruchliwości elektroforetycznej (EMSA): Reprezentatywna partia spowodowała supershift kompleksu DNA-CREB w EMSA przy użyciu znakowanego radioaktywnie oligonukleotydu zawierającego sekwencję wiążącą CREB promotora hBDNF I i lizatów z pierwotnych neuronów szczura traktowanych KCl (Pruunsild, P., et al. (2011). J. Neurosci. 31(9):3295-3308).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-CREB, nr kat. 06-863, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które jest skierowane przeciwko CREB i zostało przetestowane w testach immunoprecypitacji chromatyny (ChIP), ChIP-seq, Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje CREB.
Physical form
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu i 30% glicerolem.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
Evaluated by Western Blotting in HeLa nuclear extract.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CREB in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-218
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-CREB
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)