Przejdź do
06-868
Przeciwciało przeciwko receptorowi GABAA α1
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Podjednostka alfa-1 receptora kwasu gamma-aminomasłowego, podjednostka alfa-1 receptora GABA(A), receptor kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) A, alfa 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2430,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
75
2430,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Gabra1(14394)
rat ... Gabra1(29705)
General description
Neuroprzekaźnik GABA (kwas gamma-aminomasłowy) wiąże się ze specyficznymi receptorami transmembranowymi w błonie plazmatycznej neuronów pre- i postsynaptycznych. Znane są trzy ogólne klasy receptorów GABA: Receptory GABAA i GABAC (jonotropowe) oraz receptory GABAB (metabotropowe). Receptor GABAA (kwas gamma-aminomasłowy typu A) jest kompleksem wielobiałkowym, który działa jak kanał chlorkowy bramkowany ligandem. Receptory te są hetero-oligomerami, dla których obecnie znanych jest 6 podjednostek (a, b, g, d, e i r). Istnieje co najmniej 6 różnych izoform podjednostki alfa, a ekspresja podjednostki receptora zmienia się podczas rozwoju. Zwiększone gromadzenie podjednostki alfa1 w receptorach postsynaptycznych synaps hamujących móżdżku jest odpowiedzialne za szybkie hamujące prądy synaptyczne obserwowane podczas rozwoju postnatalnego. Ponadto, receptory GABAA zawierające alfa1 są ważne w regulowaniu wzmacniających właściwości alkoholu, a ekspresja podjednostki alfa1 wzrasta po przewlekłej ekspozycji na alkohol, co czyni ją potencjalnym celem terapeutycznym w przypadku uzależnienia od alkoholu.
~51 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Domena topologiczna.
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający topologicznej domenie szczurzego receptora GABAA α1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło receptor GABAA α1 w tkance hipokampa szczura.
Analiza immunoprecypitacji: 5 µl z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało receptor GABAA α1 w lizacie RIPA preparatu mikrosomalnego mózgu szczura.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neuroprzekaźniki i receptory
To przeciwciało przeciwko receptorowi GABAA α1 zostało zatwierdzone do stosowania w IH, IP, WB do wykrywania receptora GABAA α1.
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Człowiek (94% homologii sekwencji).
To przeciwciało rozpoznaje domenę topograficzną receptora GABAA α1.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Preparat mikrosomalny z mózgu szczura Lizat tkankowy.
Evaluated by Western Blot in rat brain microsomal preparation tissue lysate.
Western Blot Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected GABAA Receptor α1 in 10 µg of rat brain microsomal preparation tissue lysate.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)