Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
56
2750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
chicken
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgY
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
30 kDa
Zielone białko fluorescencyjne (GFP) to białko fluorescencyjne o masie 29 kDa wyizolowane z meduzy Aequorea victoria. Po ekspozycji na niebieskie światło (488 nm), GFP silnie fluoryzuje (maks. emisja: 507 nm). GFP można łączyć z białkami bez znaczącego zakłócania ich montażu i funkcji, dzięki czemu GFP jest potężnym narzędziem do monitorowania ekspresji genów i lokalizacji białek w żywych komórkach.
Immunogen
Zielone białko fluorescencyjne znakowane His z Aequorea victoria.
Application
Immunocytochemia:
Stwierdzono, że przeciwciało to wykazuje dodatnie barwienie immunologiczne w komórkach transfekowanych wektorem ekspresyjnym kodującym białko zielonej fluorescencji.
Stwierdzono, że przeciwciało to wykazuje dodatnie barwienie immunologiczne w komórkach transfekowanych wektorem ekspresyjnym kodującym białko zielonej fluorescencji.
Kategoria badawcza
Znaczniki epitopowe i ogólne zastosowanie
Znaczniki epitopowe i ogólne zastosowanie
Podkategoria badawcza
Znaczniki epitopowe
Znaczniki epitopowe
Przeciwciało anty-GFP (Green Fluorescent Protein) wykrywa poziom GFP (Green Fluorescent Protein) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IC i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje białko zielonej fluorescencji (GFP) o masie cząsteczkowej 30 kDa i białka fuzyjne GFP.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone kurze poliklonalne IgY z żółtka jaja w buforze zawierającym 70% buforu do przechowywania (0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu) i 30% glicerolu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Wytrącanie siarczanu amonu i PEG
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat mózgu szczura, komórki wyrażające białko GFP.
Lizat mózgu szczura, komórki wyrażające białko GFP.
Routinely evaluated by Western Blot on rat brain lysate containing purified GFP (Catalog #14-392) or a GFP-fusion protein from a transfected E. coli cell lysate.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected Green Fluorescent Protein from 50 μg of rat brain lysate containing 25 ng of purified Green Fluorescent Protein (Catalog # 14-392). A previous lot of this antibody also detected a GFP-fusion protein from a transfected E. coli cell lysate.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected Green Fluorescent Protein from 50 μg of rat brain lysate containing 25 ng of purified Green Fluorescent Protein (Catalog # 14-392). A previous lot of this antibody also detected a GFP-fusion protein from a transfected E. coli cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?