Przejdź do
06-900
Przeciwciało anty-SynGAP
Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
12
1740,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SYNGAP1(8831)
General description
Uważa się, że ciche synapsy lub synapsy pobudzające, w których brakuje funkcjonalnych receptorów kwasu α-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowego (AMPAR), mają kluczowe znaczenie dla regulacji obwodów neuronalnych i plastyczności synaptycznej. SynGAP, specyficzny dla synapsy pobudzającej RasGAP, reguluje transport AMPAR, liczbę cichych synaps i pobudzającą transmisję synaptyczną w hodowanych neuronach hipokampalnych i korowych. Nadmierna ekspresja SynGAP w neuronach powoduje znaczną depresję miniaturowych pobudzających prądów postsynaptycznych, w których pośredniczy AMPAR, znaczną redukcję ekspresji synaptycznej powierzchni AMPAR i zmniejszenie wstawiania AMPAR do błony plazmatycznej. Transmisja synaptyczna jest zwiększona w neuronach myszy z nokautem SynGAP, a także w hodowlach neuronalnych traktowanych małym interferującym RNA SynGAP.
Immunogen
peptyd (KRLLDAQRGSFPPWVQQTRV) odpowiadający aminokwasom 1274-1293 szczurzego SynGAP-a
Application
Immunocytochemia: 0,1 µg / ml zostało zgłoszone do immunobarwienia SynGAP w hodowlach neuronów utrwalonych 4% paraformaldehydem, 4% sacharozą i permeabilizowanych 0,1% Tritonem X-100 (2).
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Synapsa i biologia synaptyczna
Przeciwciało anty-SynGAP wykrywa poziom SynGAP i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IC i WB.
Biochem/physiol Actions
SynGAP
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczono w PBS z dodatkiem 0,05% NaN3 i 30% glicerolu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Other Notes
Zastępuje: 04-1071
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)