Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
9
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
hamster, bovine, rat, pig, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TYRO3(7301)
General description
41kDa
Immunogen
peptyd (KKGSEQESVKEFLAK-C) oparty na aminokwasach 8-22 ludzkiej izoformy alfa 41 kDa podjednostki katalitycznej PKA
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Przeciwciało anty-PKA, NT wykrywa poziom PKA i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
PKA i rekombinowana ludzka izoforma alfa PKA
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu dodanego do 30% roztworu.
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on rat brain microsomal preparation or PC-12 RIPA cell lysates
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?