Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
IP, WB
Citations:
24
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys373)
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
p53 jest wiążącym DNA, zawierającym domenę oligomeryzacji i aktywacji transkrypcji supresorem nowotworu, który reguluje w górę geny związane z zatrzymaniem wzrostu i apoptozą w odpowiedzi na sygnały stresowe, wpływając w ten sposób na zaprogramowaną śmierć komórki, różnicowanie komórek i mechanizmy kontroli cyklu komórkowego. p53 lokalizuje się w jądrze, ale może być przyzwoicie transportowany do cytoplazmy przez negatywny regulator MDM2, ligazę ubikwityny E3, która jest regulowana w górę w obecności aktywnego p53, gdzie MDM2 polubikwitynuje p53 w celu ukierunkowania na proteasom. p53 może łączyć się w tetramery pod nieobecność DNA, waha się między konformacjami utajonymi i aktywnymi (wiążącymi DNA) i jest różnie aktywowany poprzez modyfikacje potranslacyjne, w tym fosforylację i acetylację. Mutacje w domenie wiążącej DNA (DBD) (aminokwasy 110-286) p53 mogą zagrozić energetycznie korzystnemu połączeniu z elementami cis i są związane z kilkoma nowotworami u ludzi.
53 kDa
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 367-379 ludzkiego p53 (SHLKSKACKGQSTSR, gdzie ACK oznacza acetylo-lizynę).
Application
Przeciwciało anty-acetylo-p53 (Lys373) to królicze przeciwciało poliklonalne do wykrywania acetylo-p53 (Lys373) znanego również jako antygen NY-CO-13, fosfoproteina p53, supresor nowotworu p53, antygen p53 i zostało przetestowane w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje p53 acetylowany in vitro przez rekombinowany p300 oraz peptyd zawierający acetylo-lizynę 373, ale nie peptyd zawierający acetylo-lizynę 320; umiarkowana reaktywność krzyżowa dla p53 acetylowanego in vitro przez rekombinowany PCAF.
Physical form
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w 0,1 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,02% azydku sodu, 0,1 mg/ml BSA
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on GST-p53 acetylated by recombinant p300, HAT domain (Catalog #14-418) in an in vitro acetyl transferase assay
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1137
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?