Przejdź do
06-933
Przeciwciało przeciwko acetylo-lizynie
serum, Upstate®
Synonim(y):
Przeciwciało przeciwko acetylowanej lizynie
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki22 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
vertebrates
Application:
IP, WB
Citations:
99
2650,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys)
Gene Information
human ... CECR2(27443)
General description
W jądrze DNA jest ściśle upakowane w nukleosomach, tworząc środowisko, które jest wysoce represyjne w stosunku do procesów DNA, takich jak transkrypcja. Acetylacja reszt lizyny w białkach stała się ważnym mechanizmem wykorzystywanym przez komórki do przezwyciężenia tej represji. Acetylacja białek niehistonowych, takich jak czynniki transkrypcyjne, a także histonów, wydaje się być zaangażowana w ten proces. Acetylacja może skutkować zmianami strukturalnymi, jak również specyficzną sygnalizacją w obrębie dyskretnych domen chromatyny. Rola acetylacji w sygnalizacji wewnątrzkomórkowej została wywnioskowana na podstawie wiązania acetylowanych peptydów przez konserwatywną bromodomenę. Co więcej, ostatnie odkrycia sugerują, że rozpoznawanie bromodomeny/acetylowanej lizyny może służyć jako mechanizm regulacyjny w interakcjach białko-białko w wielu procesach komórkowych, takich jak przebudowa chromatyny i aktywacja transkrypcji.
Zależy od masy cząsteczkowej wykrywanego białka acetylowanego lizyną.
Immunogen
Mieszanina chemicznie acetylowanych antygenów.
Application
Immunoprecypitacja: 5 μL z poprzedniej partii immunoprecypitowało in vitro acetylowany rekombinowany p300.
Analiza Western Blot: Wykryto rozcieńczenie 1:1000 poprzedniej partii przeciwciała:
- Acetylowane histony i w mniejszym stopniu inne białka w lizacie RIPA z komórek Cos-1 traktowanych trichostatyną A (5 μM). Trichostatyna A, inhibitor deacetylaz, została również użyta do zwiększenia poziomu acetylowanych histonów. (Panel B).
- GST-p53 (100 ng) acetylowany in vitro z rekombinowanym p300 lub PCAF. (Panel C).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Biologia chromatyny
Przeciwciało anty-acetylo-lizyna jest wysokiej jakości króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania acetylo-lizyny i zostało zwalidowane w WB i IP.
Biochem/physiol Actions
Białka zawierające acetylo-lizynę, w tym histony, z komórek traktowanych maślanem sodu lub trichostatyną A, p53 acetylowane in vitro przez p300 lub PCAF oraz chemicznie acetylowane BSA.
Oczekiwana szeroka reaktywność gatunkowa.
Physical form
Antiserum
Królicza surowica IgG zawierająca 0,05% azydku sodu i 30% glicerolu.
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Komórki HeLa i NIH/3T3 poddane działaniu TSA, tkanka kostniakomięsaka.
Evaluated by western blot on acid-extracted proteins from sodium butyrate treated HeLa cells, chemically acetylated BSA, acetylated histones and to a lesser degree, other proteins in trichostatin A treated Cos-1 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:1000-1:2000 dilution of this antibody detected:
• Acetylated histones in acid-extracted proteins from sodium butyrate (5 mM) treated HeLa cells. Sodium butyrate, an inhibitor of deacetylases, was used to increase the level of acetylated histones. (Panel A).
• Chemically acetylated BSA (10 ng) in a dot blot assay.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)