Przejdź do
06-984
Przeciwciało anty-Mn-SOD
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Dysmutaza ponadtlenkowa Mn, indofenolooksydaza B, dysmutaza ponadtlenkowa manganu, dysmutaza ponadtlenkowa zawierająca mangan, dysmutaza ponadtlenkowa manganu, dysmutaza ponadtlenkowa 2, mitochondrialna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki27 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2660,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (p), WB
Citations:
254
2660,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, bovine, human, rat
should not react with
canine
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOD2(6648)
General description
Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) jest enzymem antyoksydacyjnym zaangażowanym w system obrony przed reaktywnymi formami tlenu (ROS). SOD katalizuje reakcję dysmutacji anionu rodnika ponadtlenkowego (O2-) do nadtlenku wodoru, który jest następnie katalizowany do nieszkodliwego O2 i H2O przez peroksydazę glutationową i katalazę. Zidentyfikowano kilka klas SOD. Obejmują one wewnątrzkomórkową miedź, cynk SOD (Cu, Zn SOD/SOD1), mitochondrialną manganową SOD (Mn SOD/SOD2) i zewnątrzkomórkową Cu, Zn SOD (EC SOD/SOD3). Zawierający mangan tetrameryczny enzym SOD2 o masie 80 kDa znajduje się w macierzy mitochondrialnej w pobliżu głównego endogennego źródła nadtlenku, mitochondrialnego łańcucha oddechowego.
~24 kDa
Immunogen
Rekombinowana ludzka MnSOD (manganowa dysmutaza ponadtlenkowa).
Application
Immunohistochemia (parafina):
10 μg/mL z poprzedniej partii wykryło MnSOD w zatopionych w parafinie skrawkach tkanki mózgowej szczura.
Przeciwciało anty-Mn-SOD jest przeciwciałem przeciwko Mn-SOD do stosowania w IH, IH(P) i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje MnSOD, Mr 24 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 70% bufor do przechowywania 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu i 30% glicerolu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek L6, ekstrakt z tkanki mózgowej szczura.
Evaluated by western blot on RIPA lysates of MCF-7, A431 or rat L6 RIPA cells.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this antibody detected MnSOD in RIPA lysates of rat L6 RIPA cells. 1-4 μg/mL of a previous lot detected MnSOD in RIPA lysates of human MCF-7, A431 and rat L6 RIPA cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)