Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 1940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRKCE(5581)
General description
Członkowie rodziny kinaz białkowych C dzielą się na trzy kategorie: konwencjonalne (PKC alfa, beta I, beta II, gamma), nowe (delta, epsilon, eta, mu, theta) i nietypowe (lambda, zeta). Konwencjonalne izoformy PKC są zależne od wapnia i diacyloglicerolu (DAG) dla ich aktywności, podczas gdy nowe izoformy PKC są zależne od wapnia, a nietypowe izoformy PKC są niezależne od wapnia i DAG.
Około 95
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowemu regionowi zmiennemu (V5), aminokwasom 726-737 (KGFSYFGEDLMP) mysiej kinazy białkowej C Epsilon (PKCε). Sekwencja immunizująca jest identyczna u ludzi, myszy, szczurów i królików.
Application
Immunoprecypitacja:
Niezależne laboratorium zgłosiło, że to przeciwciało immunoprecypituje PKCε.
Immunohistochemia:
Niezależne laboratorium zgłosiło, że to przeciwciało wykrywa PKCε.
Niezależne laboratorium zgłosiło, że to przeciwciało immunoprecypituje PKCε.
Immunohistochemia:
Niezależne laboratorium zgłosiło, że to przeciwciało wykrywa PKCε.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Wykrywaj PKCε za pomocą tego przeciwciała Anti-PKCε zatwierdzonego do stosowania w IH, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z królikiem.
Rozpoznaje PKCε, pan 95 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze IgG w buforze zawierającym 0,014 M bufor fosforanowy, pH 7,6, 0,175 M NaCl, 0,07% azydek sodu i 30% glicerol.
Przechowywać w temperaturze -20°C.
Przechowywać w temperaturze -20°C.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
Routinely evaluated by Western Blot on Jurkat cell lysate.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected PKCε in Jurkat cell lysate. 0.5-2 μg/mL of a previous lot detected PKCε in a RIPA lysate from Jurkat cells, mouse brain extract and rat brain extract.
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected PKCε in Jurkat cell lysate. 0.5-2 μg/mL of a previous lot detected PKCε in a RIPA lysate from Jurkat cells, mouse brain extract and rat brain extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?