Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki08 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
WB
Citations:
16
1870,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 października 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr187)
Gene Information
human ... CDKN1B(1027)
General description
27kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (C-PNAGSVEQ[pT]PKK) odpowiadający aminokwasom 179-190 ludzkiego Kip1
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Przeciwciało anty-fosfo-Kip1 (Thr187) jest wysokiej jakości króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania fosfo-Kip1 (Thr187) i zostało zwalidowane w WB.
Biochem/physiol Actions
fosforylowany Kip1
Physical form
0,2 M Tris, 0,15 M NaCl, 0,1 mM EDTA, 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia immunopowinowactwa
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on a HeLa cell RIPA lysate
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?