Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
7
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
zebrafish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr389)
Gene Information
human ... RPS6KB1(6198)
General description
Kinaza p70 S6 jest wszechobecnym białkiem cytoplazmatycznym, które jest aktywowane w odpowiedzi na cytokiny i czynniki wzrostu, w tym naskórkowy czynnik wzrostu i czynnik wzrostu fibroblastów. Leży za szlakiem mTOR/PI3K i jest fosforylowana na wielu resztach: Thr389, Thr229, Thr421, Ser371, Ser404, Ser411, Ser418 i Ser424. Thr389, Ser371 i Ser404 znajdują się w domenie łącznikowej; podczas gdy Thr421, Ser411, Ser418, Ser424 znajdują się w domenie autoinhibitorowej, a Thr229 znajduje się w domenie katalitycznej. Miejsca te mogą być fosforylowane w hierarchicznej sekwencji prowadzącej do aktywacji kinazy p70 S6. Kinaza p70 S6 fosforyluje białko S6 na białku rybosomalnym 40S (rpS6) i odgrywa rolę w wielu procesach, w tym w regulacji cząsteczek mRNA z 5'-końcowymi odcinkami oligopirymidynowymi, syntezie białek, wzroście komórek, proliferacji i przeżyciu komórek. Aktywność tej kinazy może być istotna w cukrzycy, nowotworach i starzeniu się.
~70 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-końcowa kinaza AGC
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowej części kinazy AGC ludzkiej kinazy beta-1 białka rybosomalnego S6
fosforylowanego przy Thr389.
fosforylowanego przy Thr389.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy i fosfatazy
Kinazy i fosfatazy
Wykrywaj kinazę fosfo-p70 S6 (Thr389) za pomocą tego przeciwciała anty-fosfo-p70 S6 Kinase (Thr389) zatwierdzonego do stosowania w testach Western Blotting, Peptide Inhibition Assay.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-końcową AGC-kinazę kinazy beta-1 białka rybosomalnego S6 fosforylowaną przy Thr389.
Inne homologi: rybosomalna kinaza białkowa S6 beta-2 (91% homologii sekwencji).
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek MCF7
Lizat komórek MCF7
Evaluated by Western Blot (Peptide Inhibition) Analysis in MCF7 cell lysate and MCF7 cell lysate with non-phospho or phospho peptide.
Western Blot (Peptide Inhibition) Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected p70 S6 Kinase phosphorylated at Thr389 in 10 µg of MCF7 cell lysate and MCF7 cell lysate incubated with a non-phospho peptide.
Western Blot (Peptide Inhibition) Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected p70 S6 Kinase phosphorylated at Thr389 in 10 µg of MCF7 cell lysate and MCF7 cell lysate incubated with a non-phospho peptide.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?