Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
25
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CYBB(1536)
General description
Cytochrom b-245, polipeptyd beta (przewlekła choroba ziarniniakowa), znany również jako CYBB i P91-PHOX, jest ludzkim genem kodującym glikoproteinę.
Cytochrom b (-245) składa się z łańcucha alfa cytochromu b (CYBA) i łańcucha beta (CYBB). Został on zaproponowany jako główny składnik mikrobójczego systemu oksydazy fagocytów. Niedobór CYBB jest jednym z pięciu opisanych defektów biochemicznych związanych z przewlekłą chorobą ziarniniakową (CGD). W tym zaburzeniu występuje zmniejszona aktywność oksydazy NADPH fagocytów; neutrofile są w stanie fagocytować bakterie, ale nie mogą ich zabijać w wakuolach fagocytarnych.
Cytochrom b (-245) składa się z łańcucha alfa cytochromu b (CYBA) i łańcucha beta (CYBB). Został on zaproponowany jako główny składnik mikrobójczego systemu oksydazy fagocytów. Niedobór CYBB jest jednym z pięciu opisanych defektów biochemicznych związanych z przewlekłą chorobą ziarniniakową (CGD). W tym zaburzeniu występuje zmniejszona aktywność oksydazy NADPH fagocytów; neutrofile są w stanie fagocytować bakterie, ale nie mogą ich zabijać w wakuolach fagocytarnych.
Różne. W zależności od rodzaju lizatu, załadowanej ilości, żelu i warunków blottingu, gp91-phox może przebiegać jako ostre pasmo, Mr ~75 kDa, lub pojawić się jako rozmaz między 75-91 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 548-560 ludzkiego gp91-phox (KQSISNSESGPRG). Sekwencja immunizująca jest identyczna u myszy i ma 11/13 homologii sekwencji u bydła i 10/13 u świń.
Application
Anti-gp91-phox Antibody jest przeciwciałem przeciwko gp91-phox do stosowania w WB.
Immunoprecypitacja:
Niezalecane.
Niezalecane.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Stres oksydacyjny
Stres oksydacyjny
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z myszą.
Wykrywa gp91-phox, Mr 75 kDa. W zależności od rodzaju lizatu, załadowanej ilości, żelu i warunków blottingu, gp91-phox może przebiegać jako ostre pasmo, Mr 75 kDa, lub pojawiać się jako rozmaz między 75-91 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze zawierającym 0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu i 30% glicerolu. Ciecz w temperaturze -20°C.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka płucna, błona ludzkich neutrofili, błona HL60 i lizat komórek RIPA.
Tkanka płucna, błona ludzkich neutrofili, błona HL60 i lizat komórek RIPA.
Routinely evaluated by Western Blot on human neutrophil membranes.
Western Blot Analysis:
1-4 µg/mL of this lot detected gp91-phox in a HL60 membrane and RIPA cell lysate. A previous lot detected gp91-phox in human neutrophil membranes.
Western Blot Analysis:
1-4 µg/mL of this lot detected gp91-phox in a HL60 membrane and RIPA cell lysate. A previous lot detected gp91-phox in human neutrophil membranes.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?