Przejdź do
07-049
Anty-Nedd4
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Ligaza ubikwitynowo-białkowa E3 NEDD4, EC: 2.3.2.26, białko 53 genu indukującego proliferację komórek, transferaza ubikwitynowa E3 typu HECT NEDD4, białko 4 o obniżonej regulacji rozwojowej ekspresji komórek prekursorowych układu nerwowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2430,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
39
2430,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NDFIP1(80762)
General description
Ligaza ubikwitynowo-białkowa E3 NEDD4 (UniProt: P46934; znana również jako EC: 2.3.2.26, Cell proliferation-inducing gene 53 protein, HECT-type E3 ubiquitin transferase Nedd4, Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 4, NEDD-4) jest kodowana przez gen Nedd4 (znany również jako KIAA0093, Nedd4-1) (Gene ID: 4734) u człowieka. NEDD4 jest obwodowym białkiem błonowym, które jest rekrutowane do błony plazmatycznej przez GRB10. Po skompleksowaniu z GRB10 i IGF1R, podąża za internalizacją IGF1R i pozostaje związany z wczesnymi endosomami. Nedd4 może przyjmować ubikwitynę z enzymu sprzęgającego ubikwitynę E2 w postaci tioestru, a następnie bezpośrednio przenosić ubikwitynę na docelowe substraty. Wykazano, że specyficznie ubikwitynuje lizynę 63 w docelowych białkach. Monoubikwitynuje również IGF1R w wielu miejscach, prowadząc w ten sposób do internalizacji receptora i degradacji w lizosomach. Stwierdzono, że NEDD4 poliubikwitynuje nabłonkowy kanał sodowy, a wszelkie mutacje, które zakłócają związek między Nedd4 a kanałem sodowym, mogą prowadzić do zespołu Liddle'a, choroby nadciśnieniowej podobnej do hiperaldosteronizmu. NEDD4 może wchodzić w interakcje z białkami wirusowymi, które zawierają późny motyw P-P-P-Y i uważa się, że ta interakcja jest niezbędna do pączkowania cząstek wirusowych wielu retrowirusów, takich jak HTLV-1 Gag i MLV Gag. Zawiera cztery domeny WW (WW 1-4; aa 610-643; 767-800; 840-873; i 892-925) i jedną domenę HECT (aa 984-1318). Domeny WW pośredniczą w interakcji z białkami zawierającymi motyw PPxY.
Zaobserwowano ~110 kDa; obliczono 102,40 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 68 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego Nedd4.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 od przedstawiciela wykryło NEDD44 w korze mózgowej szczura, móżdżku szczura i skrawkach tkanki ludzkiego raka okrężnicy.
Przeciwciało anty-Nedd4, nr kat. 07-049, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa Nedd4 i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa ligazę ubikwitynowo-białkową E3 Nedd4.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,01 M fosforanu sodu, 0,25 M NaCl, pH 7,6 z 0,05% azydkiem sodu.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakty cytoplazmatyczne z nerek.
Evaluated by Western Blotting in rat kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Nedd4 in rat kidney tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)