Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
3
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, canine
species reactivity (predicted by homology)
rhesus monkey (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGF2BP3(10643)
General description
Białko kodowane przez ten gen znajduje się głównie w jąderku, gdzie może wiązać się z 5′ UTR mRNA lidera 2 insulinopodobnego czynnika wzrostu i może hamować translację insulinopodobnego czynnika wzrostu 2 podczas późnego rozwoju. Kodowane białko zawiera kilka domen KH, które są ważne w wiązaniu RNA i wiadomo, że są zaangażowane w syntezę i metabolizm RNA. Pseudogen istnieje na chromosomie 7, a na innych chromosomach znajdują się domniemane pseudogeny. [dostarczone przez RefSeq].
Zaobserwowano 64 kDa. Przewiduje się, że reaguje krzyżowo ze wszystkimi izoformami IGF2BP3.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu białku 3 wiążącemu mRNA IGF2 na C-końcu i wokół niego.
Application
Analiza Western Blot (SNAP ID): 2 µg/ml z poprzedniej partii wykryło białko 3 wiążące mRNA IGF2 na 10 µg lizatu komórek Hek293.
Analiza immunoprecypitacji: Poprzednia partia została użyta przez niezależne laboratorium w IP.
Analiza immunoprecypitacji: Poprzednia partia została użyta przez niezależne laboratorium w IP.
Kategoria badawcza
Apoptoza i rak
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Czynniki wzrostu i receptory
To przeciwciało przeciwko białku 3 wiążącemu mRNA IGF2 jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania białka 3 wiążącego mRNA IGF2.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje białko 3 wiążące mRNA IGF2 na C-końcu.
Physical form
Oczyszczona surowica królicza w PBS z 0,09% azydkiem.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blot in Hek293 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IGF2 mRNA-binding protein 3 on 10 µg of Hek293 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IGF2 mRNA-binding protein 3 on 10 µg of Hek293 cell lysate.
Kontrola
Lizat komórek Hek293
Lizat komórek Hek293
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?