Przejdź do
07-1352
Przeciwciało anty-acetyl STAT5B (Lys701)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 5B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
DB, WB
Citations:
-
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys701)
Gene Information
human ... STAT5B(6777)
General description
90 kDa obliczone
STAT5B (signal transducers and activators of transcription 5b) kontroluje ekspresję genów wczesnej odpowiedzi i bierze udział w sygnalizacji cytokin. Badania powiązały to białko z hamowaniem sygnalizacji za pośrednictwem NFkappaB. Dodatkowe badania wykazały związek STAT5B z regulacją laktacji i wzrostu, wydajnością i kontrolą funkcji adipocytów. Konstytutywnie aktywna ekspresja STAT5B jest często obserwowana w wielu białaczkach i guzach litych.
Immunogen
Epitop: Acetylowana Lys701
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu STAT5B acetylowanemu w Lys701.
Application
Analiza Western Blot: Reprezentatywna partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium w WB. (Ma, L., et al. (2010). Proc Natl Acad Sci U S A. 107(45):19314-19319).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Wykrywaj acetyl STAT5B (Lys701) za pomocą tego przeciwciała anty-acetyl STAT5B (Lys701) zatwierdzonego do stosowania w DB i WB.
Biochem/physiol Actions
Inne homologi: Szczur i Mysz (91% homologii sekwencji).
To przeciwciało rozpoznaje STAT5B acetylowany w Lys701.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Zmodyfikowane i niezmodyfikowane peptydy acetylowanego i nieacetylowanego białka STAT5B
Evaluated by Dot Blot in modified and non modified peptides of acetylated and non-acetylated STAT5B protein.
Dot Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected STAT5B in modified and non modified peptides of acetylated and non-acetylated STAT5B protein.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06554SAB210232009007
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Upstate®, from rabbit
description
affinity isolated antibody
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rabbit, rat, horse, dog, pig, human, mouse
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)