Przejdź do
07-1387
Przeciwciało przeciw utlenionej kinazie CaM II (Met281/282)
serum, from rabbit
Synonim(y):
CAMKK beta, CaM-KK beta, CaM-kinase kinase beta, CaMKK beta, Calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase beta, calcium/calmodulin-dependent protein kinase beta, calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2 beta, calcium/calmodulin-
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
19
1470,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CAMK2D(817)
General description
Rodzina kinaz zależnych od Ca2+/Calmoduliny obejmuje kinazy CaM od I do IV, kinazę fosforylazy i MLCK. Kinazy CaM są nieaktywne przy braku bodźców; wiązanie z Ca2+/Calmoduliną indukuje zmiany konformacyjne i aktywację. Kinazy CaM mają szeroką specyficzność substratową i pełnią wiele funkcji komórkowych.
60 kDa
Immunogen
Epitop: Utleniony Met281/282
Syntetyczny peptyd obejmujący i zawierający utlenione Met281/282.
Application
Niezależne laboratorium potwierdziło działanie tego przeciwciała w immunocytochemii na wycinkach serca myszy leczonych solą fizjologiczną, AngII lub Iso (Erickson, J.R., 2008).
To przeciwciało przeciw utlenionej kinazie CaM II (Met281/282) jest zatwierdzone do stosowania w WB, IC do wykrywania utlenionej kinazy CaM II (Met281/282).
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że będzie reagować krzyżowo z myszami i szczurami na podstawie 100% homologii z sekwencją immunogenu.
To przeciwciało rozpoznaje kinazę CaM II po utlenieniu na Met281/282.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Analysis Note
Evaluated by western blot on untreated and H2O2-treated mouse heart cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody was used to detect oxidized CaM Kinase II in mouse heart cell lysates.
Other Notes
Zastępuje: 04-1079
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)