Przejdź do
07-1401
Przeciwciało anty-GLUT-1, CT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Transporter glukozy typu 1, rodzina nośników substancji rozpuszczonych 2, ułatwiony transporter glukozy, członek 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
183
1620,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity (predicted by homology)
mouse (Human. Predicted to react with Mouse based on 100% sequence homology.)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC2A1(6513)
General description
Rodzina nośników substancji 2, ułatwiony transporter glukozy, członek 1 (UniProt: P11166; znany również jako transporter glukozy typu 1, erytrocyt/mózg, GLUT-1, transporter glukozy HepG2) jest kodowany przez gen SLC2A1 (znany również jako GLUT1) (Gene ID: 6513) u człowieka. Transportery glukozy to rodzina integralnych białek błonowych, które ułatwiają wychwyt glukozy przez komórki. Opisano siedem różnych białek transportujących glukozę, które oznaczono jako GLUT-1 do 7. GLUT-1 jest wysoce konserwatywnym, wszechobecnym, wieloprzebiegowym białkiem błonowym, które jest odpowiedzialne za konstytutywny wychwyt glukozy. Wykazuje bardzo szeroką specyficzność substratową i może transportować szeroki zakres aldoz, w tym zarówno pentozy, jak i heksozy. Jest to dominujący transporter glukozy w tkankach embrionalnych i płodowych. W wielu narządach GLUT-1 koncentruje się w komórkach śródbłonka barier krew-tkanka. W związku z tym pełni wyspecjalizowaną rolę w transporcie glukozy między krwią a narządami, które mają ograniczony dostęp do małych substancji rozpuszczonych poprzez bierną dyfuzję. Występuje również w błonie erytrocytów ssaków, gdzie może szybko wyrównywać poziom glukozy między cytoplazmą erytrocytów a osoczem krwi. Stwierdzono, że poziomy GLUT-1 są często regulowane w górę podczas nowotworzenia. Mutacje w genie SLC2A1 są powiązane z zespołem niedoboru GLUT-1 1 i 2, które charakteryzują się encefalopatią padaczkową o początku w okresie niemowlęcym, opóźnionym rozwojem, małogłowiem i brakiem koordynacji ruchowej oraz napadowymi dyskinezami wywołanymi wysiłkiem fizycznym.
Zaobserwowano ~54 kDa; obliczono 54,08 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego transportera glukozy-1 (GLUT-1).
Application
Anti-GLUT-1, CT, Nr kat. 07-1401, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa transporter glukozy 1 i jest testowane do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii (parafina) i immunocytochemii
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Testowane aplikacje
  • Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło GLUT-1 w komórkach A431.
  • Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło GLUT-1 w skrawkach tkanek ludzkiej trzustki, ludzkiego płuca i ludzkiego łożyska.
  • Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa transporter glukozy typu 1 (GLUT-1). Jego celem jest epitop w obrębie 12 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,02 M bufor fosforanowy, pH 7,6, 0,25 M NaCl i 0,1% azydek sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Jurkat
Evaluated by Western Blotting in Human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected GLUT-1 in Human umbilical vein endothelial cell (HUVEC) lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: AB1340
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)