Przejdź do
07-164
Przeciwciało anty-fosfo-H2A.X (Ser139)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Rodzina histonów H2A, członek Q, histon 2, H2ac, histon IIa, klaster histonów 2, H2ac
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
801,00 zł
200 μg
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, vertebrates
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
-
801,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, vertebrates
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer139)
Gene Information
human ... HIST2H2AC(8338)
General description
Histon H2A jest jednym z 5 głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Wyposażony w główną domenę kulistą i długi ogon N-końcowy H2A jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku".
15 kDa
Immunogen
Epitop: a.a. 134-142
Application
Immunoprecypitacja:
Poprzednia partia tego przeciwciała skutecznie immunoprecypitowała fosforylowany H2A.X, jak określono w niezależnym laboratorium.
Przeciwciało anty-fosfo-H2A.X (Ser139) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania fosfo-H2A.X (Ser139) znanego również jako histon 2 H2ac, histon IIa i zostało zatwierdzone w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Histon H2A.X fosforylowany przy Ser139.
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa gatunków w oparciu o zachowanie homologii sekwencji.
Physical form
Format: Oczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C.
Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat Jurkat traktowany staurosporyną, komórki HT-29 traktowane UV, komórki HT-29 traktowane doksorubicyną.
Routinely evaluated by Western Blot on untreated and staurosporine treated Jurkat lysate.
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected phospho-H2A.X on 10 μg of staurosporine treated Jurkat lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: MABE205
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05636ZRB05636MABE2008
description
Upstate®, from rabbit
description
clone JBW301, Upstate®, from mouse
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in Alpaca
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
vertebrates
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
alpaca
clone
polyclonal
clone
JBW301, monoclonal
clone
6L16, recombinant monoclonal
clone
C6B, monoclonal
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
-
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, ELISA: suitable
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)