Przejdź do
07-167
Przeciwciało anty-Blys/TALL-1/BAFF/THANK
Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
17
1930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNFSF13B(10673)
General description
32kDa
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 254-269 ludzkiego Blys (EEGDELQLAIPRENAQ)
Application
Anti-Blys/TALL-1/BAFF/THANK Antibody to przeciwciało przeciwko Blys/TALL-1/BAFF/THANK do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Blys/TALL-1/BAFF/THANK
Physical form
Format: Oczyszczony
PBS zawierający 0,05% BSA i 0,05% azydku sodu.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from Jurkat cells or HeLa nuclear extract
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)