Przejdź do
07-175
Przeciwciało anty-fosfo-JNK (Thr183/Tyr185, Thr221/Tyr223)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Kinaza białkowa JNK1 alfa, kinaza białkowa JNK1 beta, N-końcowa kinaza JUN, kinaza białkowa aktywowana stresem JNK1, kinaza białkowa aktywowana stresem JNK1, kinaza białkowa aktywowana mitogenami 8, kinaza białkowa aktywowana mitogenami 8 izoforma JNK1 alfa1, mitogen-ac
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, horse
Application:
IP, WB, activity assay
Citations:
33
1880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, horse
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
activity assay: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (p(Thr183/pTyr185), (pThr221/pTyr223))
Gene Information
human ... MAPK8(5599)
General description
JNK1 (MAPK8) jest członkiem rodziny kinaz MAP. Kinazy MAP działają jako punkt integracji wielu sygnałów biochemicznych i są zaangażowane w wiele różnych procesów komórkowych, takich jak proliferacja, różnicowanie, regulacja transkrypcji i rozwój. Kinaza ta jest aktywowana przez różne bodźce komórkowe i celuje w określone czynniki transkrypcyjne, a tym samym pośredniczy w natychmiastowej ekspresji genów w odpowiedzi na bodźce komórkowe. Aktywacja tej kinazy przez czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-α) jest wymagana do apoptozy indukowanej przez TNF-alfa. Kinaza ta jest również zaangażowana w apoptozę indukowaną promieniowaniem UV, którą uważa się za związaną ze szlakiem śmierci komórki, w którym pośredniczy cytochrom c. Badania mysiego odpowiednika tego genu sugerują, że kinaza ta odgrywa kluczową rolę w proliferacji, apoptozie i różnicowaniu komórek T. Opisano cztery alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. JNK1 jest aktywowany przez fosforylację treoniny i tyrozyny przez jedną z dwóch kinaz o podwójnej specyficzności, MAP2K4 i MAP2K7. Szlak JNK jest krytycznie zaangażowany w cukrzycę, a jego poziomy są nieprawidłowo podwyższone w otyłości. Przepuszczalny dla komórek peptyd hamujący JNK może być obiecującym środkiem terapeutycznym w cukrzycy.
~ 42 kDa. Istnieje kilka izoform między 40-50 kDa
Immunogen
Epitop: Fosforylowany przy Thr183/Tyr185 i Thr221/Tyr223
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu JNK fosforylowanemu przy Thr183/Tyr185 i Thr221/Tyr223.
Application
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg z poprzedniej partii immunoprecypitowało JNK fosforylowaną przy Thr183/Tyr185 i Thr221/Tyr223 z lizatu komórek RAW264.7.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy MAP
Wykrywaj fosfo-JNK (Thr183/Tyr185 przy użyciu tego przeciwciała anty-fosfo-JNK (Thr183/Tyr185, Thr221/Tyr223) zatwierdzonego do stosowania w WB, EA i IP.
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to rozpoznaje JNK po fosforylacji przy Thr183/Tyr185 i Thr221/Tyr223.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek RAW264.7 nietraktowane i traktowane fosfatazą Lambda
Evaluated by Western Blot in untreated and lambda phosphatase treated RAW264.7 cell lysates.
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected JNK on 10 µg of untreated and lambda phosphatase RAW264.7 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)