Przejdź do
07-1815
Przeciwciało anty-FIP200
serum, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Stx8(59074)
General description
200 kDa
Białko oddziałujące z rodziną kinazy adhezji ogniskowej o masie 200 kDa (FIP200) jest nowym inhibitorem kinazy adhezji ogniskowej (FAK). FIP200 hamuje aktywność kinazy i związane z nią funkcje komórkowe, takie jak adhezja komórek, rozprzestrzenianie się i ruchliwość w fibroblastach poprzez bezpośrednie wiązanie się z FAK.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Immunogenem był syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowemu regionowi FIP200.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Wykrywaj FIP200 przy użyciu tego przeciwciała anty-FIP200 zatwierdzonego do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-końcowy region FIP200.
Physical form
Nieoczyszczona surowica królicza w buforze zawierającym 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Analysis Note
Evaluated by western blot on HEK293 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody was used to detect FIP200 in HEK293 cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)