Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
2
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
Xenopus (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer494)
Gene Information
human ... SRPK2(6733)
General description
Wraz z serynowo-treoninową kinazą białkową 2 (SRPK2), SRPK1 fosforyluje reszty serynowe znajdujące się w białkach zawierających domenę RS, takich jak SFRS1 i SFRS2. Kinazy te fosforylują również te same reszty serynowe na białku rdzeniowym HBV zarówno in vitro, jak i in vivo. Białka cytoplazmatyczne mają kluczowe znaczenie dla importu jądrowego białek SR w sposób zależny od fosforylacji. Dodatkowo pośredniczą w transporcie czynników splicingowych i odgrywają rolę w montażu spliceosomu i mitogenezie.
Zaobserwowano ~120 kDa. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować dwie izoformy o masie ~77 kDa i ~79 kDa.
Immunogen
Epitop: Domena kinazy białkowej
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie kinazy białkowej SRPK2 fosforylowanej w Ser494.
Application
Analiza inhibicji peptydowej: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył SRPK2 w 10 µg lizatu komórek HepG2 poddanych działaniu insuliny.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Przeciwciało anty-fosfo-SRPK2 (Ser494) jest przeciwciałem przeciwko fosfo-SRPK2 (Ser494) do stosowania w WB, PIA.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało jest specyficzne dla domeny kinazy białkowej SRPK2 fosforylowanej w Ser494, niezależnie od obserwowanej fosforylacji w Ser497.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HepG2 nieleczonych i leczonych insuliną
Lizat komórek HepG2 nieleczonych i leczonych insuliną
Evaluated by Western Blot in untreated and insulin treated HepG2 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SRPK2 in 10 µg HepG2 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SRPK2 in 10 µg HepG2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?