Merck
07-2045
Przeciwciało anty-EHMT1 (CT)
from rabbit
Synonim(y):
Białko podobne do G9a, białko podobne do G9a 1, H3-K9-HMTaza 5, metylotransferaza 5 histonu H3-K9, N-metylotransferaza lizyny 1D, euchromatyczna metylotransferaza histonu 1, euchromatyczna N-metylotransferaza histon-lizyna 1
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EHMT1(79813)
General description
EHMT1 (euchromatyczna metylotransferaza histonowa 1), znana również jako białko podobne do G9a (GLP1), jest metylotransferazą histonową. Białko to specyficznie metyluje lizynę 9 histonu H3 in vitro. Metylacja H3Lys9 stanowi specyficzny znacznik dla epigenetycznej represji transkrypcji poprzez rekrutację białek HP1 do metylowanych histonów. Uważa się, że EHMT1 jest ukierunkowany na histon H3 przez różne białka wiążące DNA, w tym E2F6, MGA, MAX i/lub DP1. W fazie G0 przyczynia się do wyciszenia genów reagujących na MYC i E2F, co sugeruje rolę w przejściu G0/G1 cyklu komórkowego. EMHT1/GLP1 jest fosforylowany po uszkodzeniu DNA, prawdopodobnie przez ATM lub ATR. Wady EHMT1 powodują poważne upośledzenie umysłowe, hipotonię i napady padaczkowe.
~138 kDa
Immunogen
Epitop: C-terminus
Immunogenem był syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowemu regionowi ludzkiego EHMT1.
Application
Analiza Western Blot:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez zewnętrzne laboratorium jako odpowiednie do analizy Western blot przy użyciu komórek 293 transfekowanych EHMT1.
ELISA:
To przeciwciało zostało zgłoszone przez zewnętrzne laboratorium jako odpowiednie do testu ELISA.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Białka modyfikujące histony
Biologia chromatyny
Przeciwciało anty-EHMT1 (C-terminus) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania EHMT1 znanego również jako H3-K9-HMTaza 5, metylotransferaza 5 histonu H3-K9 i zostało zwalidowane w testach ICC, ELISA i WB.
Biochem/physiol Actions
Nie testowano na innych gatunkach.
Physical form
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane w PBS z 0,09% (W/V) azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę w celu osuszenia roztworu. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Komórki HeLa
Immunocytochemistry:
The antibody detects EHMT1 in HeLa cell nuclei.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)