Przejdź do
07-214
Przeciwciało przeciw dimetylo-histonowi H3 (Arg17)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
H3R17me2, histon H3 (di metyl R17), rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, vertebrates
Application:
ELISA, ICC, WB, inhibition assay
Citations:
39
2650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
trimethylation (Arg17)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histon H3.1t (UniProt: Q16695; znany również jako H3/t, H3tm, H3/g) jest kodowany przez gen HIST3H3 (znany również jako H3FT) (Gene ID: 8290) u człowieka. Histon H3 ma dwa główne warianty, H3.1 i H3.3, które wykazują różne wzorce lokalizacji genomowej u zwierząt. Kompleksy H3.1 i H3.3 posiadają również różne chaperony histonowe, CAF-1 i HIRA, które odgrywają ważną rolę w pośredniczeniu w montażu nukleosomów zależnych i niezależnych od syntezy DNA. Doniesiono, że histon H3.1 służy jako kanoniczny histon, który jest włączany podczas replikacji DNA, podczas gdy H3.3 działa jako histon zastępczy, który może być włączony poza fazą S podczas procesów zaburzających chromatynę, takich jak transkrypcja. Histon H 3.1 jest podstawowym składnikiem nukleosomu, który występuje tylko u ssaków i jest zwykle wzbogacony w acetylację lizyny 15 i demetylację lizyny 10 (HeK9Me2). Ulega ekspresji podczas fazy S, a następnie ekspresja znacznie spada wraz ze spowolnieniem podziałów komórkowych podczas procesu różnicowania. Wykazano, że ekspresja histonu H 3.1 jest zależna od replikacji. Stwierdzono również jego obecność w miejscu uszkodzenia DNA wywołanego promieniowaniem UV. Wykazano również, że tetramery H3.1/H4 nie ulegają rozszczepieniu i pozostają nienaruszone podczas zależnego od replikacji odkładania wariantu H3.1. Dimetylacja H3 na argininie 17 została powiązana z aktywacją genów, a aktywacja tej modyfikacji jest związana z regulacją losu komórek i zwiększa potencjał pluripotencji komórek macierzystych. W komórkach beta trzustki wykazano, że ekspresja białkowej metylotransferazy argininy 4 (PRMT4) i demetylacja argininy 17 wzrasta w warunkach wysokiego stężenia glukozy. (Ref.: Kim, JK et al. (2015). J. Mol. Endocrinol. 54(3); 315-24).
Zaobserwowano ~17 kDa; obliczono 15,51 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z BSA odpowiadający 11 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego histonu H3 dimetylowanego na argininie 17 (usunięto metioninę).
Application
Analiza testu inhibicji peptydowej / Western Blotting: Rozcieńczenie 1:7500 z reprezentatywnej partii wykryło dimetylo-Histon H3 (Arg17) w Histonie H3 z CARM1. Dimetylacja była hamowana w obecności peptydu zawierającego Di-metylo Arg17.
ELISA:
Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta w teście ELISA. W rozcieńczeniach większych niż 1:2000 to przeciwciało jest specyficzne dla peptydów zawierających dimetylowany Arg17. Nie wykryto reaktywności krzyżowej z peptydem zawierającym dimetylowany Arg26.
Immunocytochemia:
Niezależne laboratorium wykazało pozytywne immunobarwienie dla specyficznej dla CARM-1 metylacji histonu H3 w 3134 komórkach.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-dimetylo-histonowe H3 (Arg17) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania dimetylo-histonu H3 (Arg17) znanego również jako H3R17me2, histon H3 (di metyl R17) i zostało zwalidowane w testach ELISA, inhibicji peptydowej ICC i WB.
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa oparta na homologii sekwencji między gatunkami.
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa ludzki histon H3 dimetylowany na argininie 17.
Physical form
Chromatografia immunopowinowactwa
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Preparat histonowy z grasicy cielęcej, kwaśny ekstrakt z komórek HeLa.
Evaluated by Western Blotting in Histone H3 with CARM1.
Western Blotting Analysis: A 1:7,500 dilution of this antibody detected dimethyl-Histone H3 (Arg17) in Histone H3 treated with Histone-arginine methyltransferase (CARM1).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)