Przejdź do
07-2162
Przeciwciało anty-PCNA
from rabbit
Synonim(y):
antygen jądrowy komórek proliferujących, cyklina, białko pomocnicze polimerazy DNA delta, cyklina
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Quality Segment
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PCNA(5111)
General description
Antygen jądrowy z komórek proliferujących (PCNA) należy do rodziny klamer ślizgowych DNA i składa się z trzech identycznych monomerów tworzących heterodimer. Ze względu na swoją unikalną strukturę, PCNA jest w stanie zwiększyć procesywność polimerazy DNA delta, wykorzystując swoje zewnętrzne domeny do udziału w interakcji białko-białko, podczas gdy nadal jest związany i swobodnie przesuwa się wzdłuż DNA. PCNA jest krytycznym elementem regulacyjnym w rozpoczęciu replikacji wiodącej nici DNA i zakończeniu syntezy nici opóźnionej. Badania wykazały również rolę PCNA w rekrutacji i regulacji białek naprawczych szlaku MMR. PCNA może również oddziaływać z wieloma różnymi białkami cyklu komórkowego i służy do koordynowania kilku białek uczestniczących w procesach DNA, takich jak apoptoza.
Zaobserwowano ~ 35 kDa. PCNA ma przewidywaną masę cząsteczkową 29 kDa, jednak może być monoubikwitynowany, co skutkuje pasmem ~ 35 kDa.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu PCNA.
Application
Analiza Western Blot: 1 µg/ml z poprzedniej partii wykrył PCNA na 10 µg lizatów komórek NIH/3T3 i PC12.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z poprzedniej partii wykryło PCNA w komórkach A431.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Użyj przeciwciała anty-PCNA (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB, ICC do wykrywania PCNA znanego również jako antygen jądrowy komórek proliferujących, cyklina, białko pomocnicze polimerazy DNA delta, cyklina.
Biochem/physiol Actions
Inne homologi: Bydło, królik, kły i panda (99% homologii sekwencji).
Physical form
Białko A
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek A431
Evaluated by Western Blot in A431 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PCNA on 10 µg of A431 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)