Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Przewidywany termin wysyłki04 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
10
2360,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 grudnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OR4K13(390433)
General description
145kDa
Immunogen
Domena zewnątrzkomórkowa szczurzego receptora TrkC, odpowiadająca resztom aminokwasowym 1-429
Application
Kategoria badawcza
Neuroscience
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Ruch pęcherzykowy
Choroby neurodegeneracyjne
Ruch pęcherzykowy
Choroby neurodegeneracyjne
Wykryj TrkC za pomocą tego przeciwciała Anti-TrkC zatwierdzonego do stosowania w WB.
Physical form
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?