Przejdź do
07-2264
Przeciwciało anty-OSR1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
białko reagujące na stres oksydacyjny 1, kinaza serynowo-treoninowa OSR1, białko reagujące na stres oksydacyjny 1
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Odd-skipped-related protein 1 (OSR1) ulega ekspresji podczas początkowych etapów embriogenezy w mezodermie pośredniej oraz we wzorcach podczas rozwoju kończyn i łuku gałęziowego. Wykazano, że OSR1 odgrywa kluczową rolę w tworzeniu komórek prekursorowych nerki i regulowaniu różnicowania w tkankę kanalików nerkowych. OSR1 może odgrywać rolę w ograniczaniu różnicowania endodermy z mezendodermy. Ekspresja OSR1 jest kontrolowana przez Runx2 i Ikzf1 i jest kluczowa w rozwoju tkanki embrionalnej, serca i układu moczowo-płciowego.
~58 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu OSR1.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja rozwoju
Wykryj białko OSR1 za pomocą tego anty-OSR1 zatwierdzonego do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Szczur (96% homologii sekwencji).
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HEK293
Evaluated by Western Blot in HEK293 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected OSR1 on 10 µg of HEK293 cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)