Przejdź do
07-2273
Przeciwciało anty-fosfo-SPAK (Ser373) / przeciwciało fosfo-OSR1 (Ser325)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
DCHT, kinaza serynowo-treoninowa 39
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer373/pSer325)
Gene Information
human ... STK39(27347)
General description
Jako członkowie rodziny kinaz (sterylnych 20)-podobnych (STE20), kinaza 1 reagująca na stres oksydacyjny (OSR1) i kinaza bogata w prolinę/alaninę związana z SPS1 (SPAK) służą jako kluczowe enzymy w kaskadzie sygnalizacyjnej, która pośredniczy w aktywności kotransporterów Na+/K+/2Cl- (NKCC) w odpowiedzi na stres osmotyczny. Obie kinazy posiadają konserwatywną domenę karboksy-końcową (CCT), która jest w 79% identyczna ze sobą na poziomie sekwencji, a także jest wysoce konserwatywna w ortologach tych enzymów u Caenorhabditis elegans, Drosophila i Xenopus. Domena CCT nie wykazuje podobieństwa do sekwencji występujących w innych białkach. Wiadomo, że domena ta rozpoznaje i oddziałuje z unikalnym motywem peptydowym (Arg-Phe-Xaa-Val), który jest obecny w kinazach aktywujących OSRT1 i SPAK (z kinazą nie-lizynową 1 (WNK1 i WNK4), a także w substratach rodziny kinaz STE20 (NKCC1 i NKCC2). Doniesiono, że fosforylacja reszty Ser/Thr poprzedzającej motyw (Arg-Phe-Xaa-Val) powoduje starcie steryczne, a następnie dysocjację z domeny CCT. Co więcej, pacjenci cierpiący na zespół Gordona posiadają zmutowane geny WNK1 i WNK4.
~60 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: SPAK fosforylowany przy Ser373 i OSR1 fosforylowany przy Ser325.
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu SPAK i OSR1 fosforylowanemu odpowiednio w Ser375 i Ser325.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Kinazy i fosfatazy
Stres oksydacyjny
To przeciwciało fosfo-SPAK zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania białka fosfo-SPAK.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje SPAK fosforylowany w Ser373 i OSR1 fosforylowany w Ser325.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Stymulowane hipotonicznie komórki HEK293 nietraktowane i traktowane fosfatazą lambda.
Evaluated by Western Blot in hypotonic-stimulated HEK293 cells untreated and lambda phosphatase-treated.
Western Blot Anlaysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SPAK / OSR1 in 10 µg hypotonic-stimulated HEK293 cells untreated and lambda phosphatase-treated.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)