Przejdź do
07-274
Przeciwciało przeciw dimetylo-histonowi H3 (Lys36)
serum, Upstate®
Synonim(y):
H3K36me2, histon H3 (di metyl K36), rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, Drosophila, Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, human, chicken
Application:
ChIP, DB, WB
Citations:
56
2470,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, Drosophila, Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, human, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys36)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
General description
17 kDa
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku".
N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
Immunogen
Epitop: Lys36
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 30-38 (CPATGGV(dimethyl-K)KP) histonu H3 z N-końcowym C dodanym do koniugacji. Sekwencja immunizująca jest konserwowana od Tetrahymena do człowieka.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Użyj przeciwciała anty-dimetylo-histonowego H3 (Lys36) (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB, DB do wykrywania dimetylo-histonu H3 (Lys36) znanego również jako H3K36me2, Histone H3 (di methyl K36).
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje metylowany histon H3 (Lys36) o masie cząsteczkowej 17 kDa określonej metodą immunoblottingu. Nie reaguje krzyżowo z peptydami zawierającymi dimetylo-histon H4 Lys20 ani histon H3 Lys4, Lys9 lub Lys27.
Spodziewana jest szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami.
Physical form
Królicza poliklonalna surowica odpornościowa IgG immunodepletowana w buforze zawierającym 0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30%. Płyn w temperaturze -20ºC. Surowicę przepuszczono przez kolumnę immunopowinowactwa zawierającą niemodyfikowany peptyd.
Nieoczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa poddany działaniu maślanu sodu i ekstrakcji kwasem.
Routinely evaluated by western blot on in acid-extracted proteins from sodium butyrate treated cells.
Western Blot Analysis:
A 1:1000 dilution of this lot detected methylated Histone H3 in acid-extracted proteins from untreated HeLa cells (Catalog # 13-112). The antibody did not detect recombinant Xenopus laevis histone H3 purified from E. coli (Catalog # 14-411).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)