Przejdź do
07-280
Przeciwciało anty-PEDF
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-EPC-1, Anty-OI6, Anty-PEDF, Anty-PIG35
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
200 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2320,00 zł
20 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5970,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
9
2320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SERPINF1(5176)
General description
50kDa
Immunogen
Jego znakowane białko fuzyjne odpowiadające pełnej długości ludzkiemu PEDF (Pigment Epitheliuml Derived Factor) wyrażanemu w komórkach nerki chomika.
Application
Anti-PEDF Antibody to przeciwciało przeciwko PEDF do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neurochemia i neurotrofiny
Biochem/physiol Actions
PEDF
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from Y79 cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5702393SAB1410950SRP8048
description
Upstate®, from rabbit
description
-
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
-
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
-
clone
polyclonal
clone
4H0C5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
species reactivity
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)