Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
canine, human
Application:
WB
Citations:
141
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
canine, human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (immunogen homology), chicken (immunogen homology), rat (immunogen homology), mouse (immunogen homology), dog (immunogen homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer79)
Gene Information
human ... ACACA(31)
General description
257 kDa
Karboksylaza acetylo-CoA (ACC) jest enzymem zależnym od biotyny, który katalizuje karboksylację acetylo-CoA w celu wytworzenia malonylo-CoA poprzez dwie aktywności katalityczne, karboksylazę biotynową (BC) i karboksylotransferazę (CT). ACC jest enzymem wielopodjednostkowym u większości prokariotów, podczas gdy u większości eukariotów jest to duży, wielodomenowy enzym. Aktywność ACC może być kontrolowana na poziomie transkrypcji, a także przez modulatory małocząsteczkowe i modyfikacje kowalencyjne. Ludzki genom zawiera geny dla dwóch różnych ACC - ACACA i ACACB. Aktywność enzymu jest kontrolowana przez odwracalną fosforylację. Aktywność enzymu jest hamowana w przypadku fosforylacji; fosforylacja ma miejsce, gdy hormony, glukagon lub epinefryna wiążą się z receptorami lub stan energetyczny komórki jest niski, co prowadzi do aktywacji kinazy białkowej aktywowanej AMP. Obecność kwasu tłuszczowego hamuje aktywność enzymu. Gdy insulina wiąże się ze swoimi receptorami w komórce, aktywuje fosfatazę w celu defosforylacji enzymu; aktywność karboksylazy acetylo-CoA jest w ten sposób zwiększona. Karboksylaza acetylo-CoA stała się ostatnio celem w projektowaniu nowych leków przeciw otyłości i antybiotyków.
Immunogen
Epitop: N-końcowy
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (C-HM RSSM[pS]GLHLVK) odpowiadający aminokwasowi 73-85 szczurzej karboksylazy acetylo-CoA.
Application
Anti-phospho-Acetyl CoA Carboxylase (Ser79) Antibody to przeciwciało przeciwko karboksylazie fosfoacetylo-CoA (Ser79) do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Sygnalizacja insuliny/energii
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje karboksylazę acetylo-CoA fosforylowaną przy serynie 79, MW 257 kDa.
Physical form
Białko A oczyszczone w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl, z 0,05% NaN3.
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Analysis Note
Evaluated by Western Blot on Lambda phosphatase-treated and untreated A375 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected endogenous phospho-Acetyl CoA Carboxylase (Ser79) in lysate from Lambda phosphatase-treated and untreated A375 cells.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected endogenous phospho-Acetyl CoA Carboxylase (Ser79) in lysate from Lambda phosphatase-treated and untreated A375 cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1009
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?