Przejdź do
07-307
Przeciwciało anty-fosfo-STAT1 (Tyr701)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Składniki czynnika transkrypcyjnego ISGF-3 p91/p84, transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 1, transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 1, 91kD, transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 1, 91kDa, transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 1, 91kDa, transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 1, 91kDa, transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 1, 91kDa.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki21 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, chicken, human, rat
Application:
WB
Citations:
25
2030,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, chicken, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr701)
Gene Information
human ... STAT1(6772)
General description
92 kDa
Białka STAT (Signal Transduction and Activators of Transcription) są utajonymi cytoplazmatycznymi czynnikami transkrypcyjnymi, które pełnią podwójną funkcję transdukcji sygnału i aktywacji transkrypcji. STAT są aktywowane przez fosforylację tyrozyny w odpowiedzi na różne ligandy, po czym ulegają translokacji do jądra komórkowego. Region N-końcowy jest wysoce homologiczny wśród białek STAT i otacza całkowicie konserwowaną resztę argininy. Białka STAT są częścią szlaku sygnałowego JAK-STAT - głównego szlaku układu odpornościowego. Wszystkie cytokiny przekazują krytyczne sygnały za pośrednictwem tego szlaku. STAT 1 jest aktywowany przez wiele różnych ligandów, w tym IFNalfa, IFNgamma, EGF, PDGF i IL6. Fosforylacja tyrozyny 701 jest wymagana do dysocjacji STAT 1 z IFNGR1, homodimeryzacji i translokacji jądrowej. Upośledzenie fosforylacji tyrozyny 701 powoduje utratę funkcji STAT 1.
Immunogen
Epitop: Tyr701
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (C-DDPKRTG[pY]IKTE) odpowiadający aminokwasom 694-705 mysiego STAT1, zawierający N-końcową cysteinę.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-fosfo-STAT1 (Tyr701) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania fosfo-STAT1 (Tyr701), znanego również jako czynnik transkrypcyjny ISGF-3 składnik p91/p84 i zostało zatwierdzone w WB.
Biochem/physiol Actions
Fosforylowany STAT1
Reaktywność krzyżowa innych gatunków jest nieznana.
Physical form
Chromatografia immunopowinowactwa
IgG oczyszczone metodą immunopowinowactwa w 0,02 M PBS zawierającym 0,1% azydku sodu + 50% glicerolu i 5 mg/ml BSA.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Adipocyty myszy 3T3-L1 stymulowane czynnikiem hamującym białaczkę (LIF).
Routinely evaluated by immunoblot in RIPA lysates from CNTF-treated SK-N-MC cells.
Western Blot Analysis:
A 1:500-1:2000 dilution of this lot detected phosphorylated STAT1 in RIPA lysates from CNTF-treated SK-N-MC cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)