Przejdź do
07-329
Przeciwciało przeciwko acetylo-histonie H4 (Lys16)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Histon H4 acetylowany na lizynie 16, H4K16Ac, histon H4 (acetyl K16), rodzina histonów H4, członek A, H4a
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
ChIP, DB, WB, inhibition assay, multiplexing
Citations:
279
Produkt 07-329 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys16)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
General description
10 kDa
Histon H4, acetylowany na lizynie 16 (UniProt: P62805; znany również jako H4K16Ac, Histone H4 (acetyl K16), H4 histone family, member A, H4a) jest kodowany przez HIST1H4A (znany również jako H4/J, HIST1H4F, HIST1H4L, H4FN, H4FA, H4FH, HIST1H4H, H4F2, H4FM, H4/A, H4FK, H4FG, HIST2H4, HIST1H4I, H4/N, HIST1H4B) (Gene ID: 121504, 554313, 8294, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8370) u człowieka. Histony są wysoce konserwatywnymi białkami, które służą jako rusztowanie strukturalne dla organizacji jądrowego DNA w chromatynę. Modyfikacje histonów regulują transkrypcję, naprawę, rekombinację i replikację DNA. Dwie cząsteczki każdego z czterech podstawowych histonów (H2A, H2B, H3 i H4) tworzą oktamer, wokół którego DNA jest owinięte w powtarzające się jednostki, zwane nukleosomami, co ogranicza dostępność DNA dla maszyn komórkowych, które wymagają DNA jako szablonu. Histony odgrywają kluczową rolę w regulacji transkrypcji, naprawie DNA, replikacji DNA i stabilności chromosomów. Dostępność DNA jest regulowana poprzez złożony zestaw potranslacyjnych modyfikacji histonów, zwanych również kodem histonowym i przebudową nukleosomów. Histon H4 posiada główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon H4 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". Histony H4 są acetylowane na lizynach 5, 8, 12 i 16. Acetylacje są ważne dla regulacji odkładania histonów, aktywacji transkrypcji, replikacji i naprawy DNA. Wykazano, że nadmierna acetylacja ogonów histonów neutralizuje ładunek dodatni i osłabia interakcje histon-DNA oraz nukleosom-nukleosom, co destabilizuje strukturę chromatyny i zwiększa dostępność DNA dla różnych białek wiążących DNA. Aberracje chromosomalne obejmujące histon H4 są przyczyną chłoniaków nieziarniczych B-komórkowych.
Immunogen
Epitop: N-koniec (Lys 16)
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 10 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego histonu H4 acetylowanego na lizynie 16.
Application
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: 1 ug z reprezentatywnej partii immunoprecypitował acetylo-histon H4 (Lys16) w chromatynie HeLa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Acetylo-Histonę H4 (Lys16) w liniach komórkowych HeLa, A431, HUVEC i NIH/3T3.
Analiza Dot Blot: Rozcieńczenie 1:1,000 z reprezentatywnej partii wykryło Acetylo-Histon H4 (Lys16) w
Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-acetylo-Histone H4 (Lys16) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania acetylo-Histone H4 (Lys16) znanego również jako H4K16Ac, Histone H4 (acetyl K16) i zostało opublikowane i zwalidowane w ChIP, WB, Mplex, PIA, DB, ChIP-seq.
Biochem/physiol Actions
Spodziewana jest szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami.
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa ludzki histon H4 acetylowany na lizynie 16.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in lysate from Sodium Butyrate treated HeLa cells.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Acetyl-Histone H4 (Lys16) in lysates from Sodium Butyrate treated HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)